Tisk…
3,5-Dibromopyridine 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
330130100 330130250 330131000
ACRO330130100EA 3600 CZK
ACRO330130100 ACRO330130250 ACRO330131000
3,5-Dibromopyridine 98+%
3,5-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Bod tání: 110…114 °C
Bod vzplanutí: >115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014634
CAS číslo: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥98.0 %