Tisk…
2-Bromopyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A13241.14 A13241.22 A13241.30 A13241.36
A13241.14EA 1020 CZK
A13241.14 A13241.22 A13241.30 A13241.36
2-Bromopyridine ≥99%
2-Bromopyridine
Purity: 99% CAS No.: 109-04-6 Molecular Formula: C5H4BrN Formula Weight: 158.00 Flash Point: 97°(207°F) Refractive Index: 1.5720 Odour: Characteristic Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 105789 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006219
Vzorec: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Bod varu: 192…194 °C
Bod tání: –40,1 °C
Hustota: 1,625
Bod vzplanutí: 97 °C (207 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006219
CAS číslo: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II