Tisk…
2-Bromopyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
107400250 107401000 107405000
ACRO107400250EA 1440 CZK
ACRO107400250 ACRO107401000 ACRO107405000
2-Bromopyridine 99%
2-Bromopyridine
Vzorec: C₅H₄BrN
Bod varu: 192…194 °C (761 mmHg)
Bod tání: -40,1 °C
Hustota: 1,65 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006219
CAS číslo: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA