2,6-Dibromopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
112910250
112911000
112915000
ACRO112910250EA
2110
CZK
ACRO112910250
ACRO112911000
ACRO112915000
2,6-Dibromopyridine 98%
2,6-Dibromopyridine
Vzorec:
C₅H₃Br₂N Bod varu: 255 °C (1013 hPa) Bod tání: 118…119 °C Bod vzplanutí: 213 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006223 CAS číslo: 626-05-1 EINECS: 210-926-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to grey to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 117 to 121 °C |
GC | ≥99.0 % |
Boiling point | 114 to 116 °C |
Color scale | ≤20 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |