Tisk…
2,5-Dibromopyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10937.18 A10937.09
A10937.18EA 5740 CZK
A10937.18 A10937.09
2,5-Dibromopyridine ≥97%
2,5-Dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 624-28-2 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 249° MDL No.: MFCD00006221
Vzorec: C₅H₃Br₂N
Bod varu: 249 °C
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006221
CAS číslo: 624-28-2
EINECS: 210-839-6