Tisk…
2,5-Dibromopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
112900100 112900500
ACRO112900100EA 1250 CZK
ACRO112900100 ACRO112900500
2,5-Dibromopyridine 97%
2,5-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Bod varu: 234…235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006221
CAS číslo: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥96.0 %