Tisk…
Tetrahydrofuran, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
87369-100ML 87369-500ML
87369-100MLEA 2320 CZK
87369-100ML 87369-500ML
Tetrahydrofuran, Supelco®
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 66 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005356
CAS číslo: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379da9efa44b1ccffbc0dd8673bc086bb5cd56de&vid=15b82ad4333ed2849c63ab34711d3472111e7b16&prid=web&clid=SAPDAM