Tetrahydrofuran, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.9% stabilised
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Stabilization:
250 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83678.230EA
4730
CZK
83678.230
83678.290
83678.269
Tetrahydrofuran, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.9% stabilised
Tetrahydrofuran
250 ml láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Vzorec:
C₄H₈O MW: 72.11 Bod varu: 66 Bod tání: –108,5 °C Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: -21,5 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS číslo: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |