Tetrahydrofuran, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08110.0500
1.08110.2500
1.08110.0500EA
3300
CZK
1.08110.0500
1.08110.2500
Tetrahydrofuran, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Tetrahydrofuran
Vzorec:
C₄H₈O MW: 72.11 Bod varu: 66 Bod tání: –108.5 °C Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –21.5 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS číslo: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -108.5 °C |
Molar Mass | 72.11 g/mol |
Boiling Point | 65 - 66 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 173 hPa (20 °C) |
Flash Point | -20 °C |
Explosion Limit | 1.5 - 12.4 %(V) |
Density | 0.89 g/cm³ (20 °C) |
pH | 7 - 8 (200 g/L, H₂O, 20 °C) |
Ignition Point | 215 °C |
Saturation Concentration | 557 g/m³ (20 °C) Air |
Evaporation Number | 2.3 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |