2,7-Dimethylnaphthalene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
B21704.01
B21704.03
B21704.01EA
2340
CZK
B21704.01
B21704.03
2,7-Dimethylnaphthalene ≥99%
2,7-Dimethylnaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 582-16-1
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Melting Point: 96-98°
Boiling Point: 262-264°
MDL No.: MFCD00004121
Vzorec:
C₁₂H₁₂ MW: 156,23 g/mol Bod varu: 262…264 °C Bod tání: 96…98 °C Hustota: 1,003 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004121 CAS číslo: 582-16-1 EINECS: 209-477-1 |