1,5-Dimethylnaphthalene 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16819.88
A16819.MC
A16819.ME
A16819.88EA
16720
CZK
A16819.88
A16819.MC
A16819.ME
1,5-Dimethylnaphthalene 99
1,5-Dimethylnaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 571-61-9
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Odour: Odourless
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 265-266°
Beilstein Reference: 2039843
MDL No.: MFCD00004038
Vzorec:
C₁₂H₁₂ MW: 156.23 Bod varu: 265…266 °C Bod tání: 78…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004038 CAS číslo: 571-61-9 EINECS: 209-338-5 |