1,2-Dimethylnaphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L09774.03
L09774.MD
L09774.03EA
2640
CZK
L09774.03
L09774.MD
1,2-Dimethylnaphthalene ≥98%
1,2-Dimethylnaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 573-98-8
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₂ Bod varu: 266…267 °C Hustota: 1,013 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004035 CAS číslo: 573-98-8 EINECS: 209-364-7 |