Tisk…
2-methylnaftalen ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: β-Methylnaphthalene
L02459.22 L02459.36
L02459.22EA 769 CZK
L02459.22 L02459.36
2-methylnaftalen ≥97%
2-methylnaftalen
Purity: 97% CAS No.: 91-57-6 Molecular Formula: C11H10 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 97°(206°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 906859 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004118
Vzorec: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Bod varu: 241…243 °C
Bod tání: 31…35 °C
Hustota: 1,001
Bod vzplanutí: 97 °C (206 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004118
CAS číslo: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
UN: 3077
ADR: 9,III