Tisk…
2-methylnaftalen 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: β-Methylnaphthalene
127170050 127175000 127170025
ACRO127170050EA 993 CZK
ACRO127170050 ACRO127175000 ACRO127170025
2-methylnaftalen 96%
2-methylnaftalen
Vzorec: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Bod varu: 241…242 °C (760 mmHg)
Bod tání: 32…36 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004118
CAS číslo: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 36 °C
GC ≥95 %