Tisk…
1-methylnaftalen 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: α-Methylnaphthalene
127161000 127165000 127160025
ACRO127161000EA 1050 CZK
ACRO127161000 ACRO127165000 ACRO127160025
1-methylnaftalen 96%
1-methylnaftalen
Vzorec: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Bod varu: 240…243 °C (760 mmHg)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004034
CAS číslo: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01