2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
162560050
162560250
162561000
ACRO162560050EA
1590
CZK
ACRO162560050
ACRO162560250
ACRO162561000
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
2-(Bromomethyl)naphthalene
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 57 °C |
GC | ≥95 % |