Tisk…
1-Bromo-2-methylnaphthalene tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L05093.09 L05093.18
L05093.09EA 1370 CZK
L05093.09 L05093.18
1-Bromo-2-methylnaphthalene tech. 90%, technická kvalita
1-Bromo-2-methylnaphthalene
Purity: 90% CAS No.: 2586-62-1 Molecular Formula: C11H9Br Formula Weight: 221.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6490 Boiling Point: 295-296° Beilstein Reference: 2042531 MDL No.: MFCD00003871
Vzorec: C₁₁H₉Br
MW: 221.1
Bod varu: 295…296 °C
Hustota: 1.41
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003871
CAS číslo: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1