Tisk…
1-Bromo-2-methylnaphthalene 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
154260250 154261000
ACRO154260250EA 2880 CZK
ACRO154260250 ACRO154261000
1-Bromo-2-methylnaphthalene 90%, technická kvalita
1-Bromo-2-methylnaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Bod varu: 296 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,418 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003871
CAS číslo: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6450 to 1.6530 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure