Tisk…
Naftalen 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13188.0B A13188.0I A13188.30
A13188.0BEA 2480 CZK
A13188.0B A13188.0I A13188.30
Naftalen 99
Naftalen
Purity: 99+% CAS No.: 91-20-3 Molecular Formula: C10H8 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5821 Odour: Aromatic Melting Point: 80-82° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 1421310 Merck Reference: 14,6370 UN No.: 1334 MDL No.: MFCD00001742
Vzorec: C₁₀H₈
MW: 128.17
Bod varu: 218 °C
Bod tání: 80…82 °C
Hustota: 0.963
Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001742
CAS číslo: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM