Tisk…
Naftalen 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
180900010 180902500 180900025 180900050
ACRO180900010EA 2270 CZK
ACRO180900010 ACRO180902500 ACRO180900025 ACRO180900050
Naftalen 99%
Naftalen
Vzorec: C₁₀H₈
MW: 128.17
Bod varu: 218 °C (760 mmHg)
Bod tání: 79…82 °C
Hustota: 0.99 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001742
CAS číslo: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes or tablets or balls
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 82 °C
GC ≥98.5 %