Tisk…
2-Naftol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
180821000 180825000 180820010 180820025
ACRO180821000EA 1370 CZK
ACRO180821000 ACRO180825000 ACRO180820010 ACRO180820025
2-Naftol 99+%
2-Naftol
Vzorec: C₁₀H₈O
Bod varu: 285…286 °C (760 mmHg)
Bod tání: 120…124 °C
Hustota: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004067
CAS číslo: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥99.0 %