Tisk…
2-Naftol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156970010 156970050 156972500
ACRO156970010EA 2310 CZK
ACRO156970010 ACRO156970050 ACRO156972500
2-Naftol 98%
2-Naftol
Vzorec: C₁₀H₈O
Bod varu: 285…286 °C (760 mmHg)
Bod tání: 120…124 °C
Hustota: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004067
CAS číslo: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥97.5 %