Tisk…
VWR® DO 210/DO 210 M, Oxymetry, ruční
Dodavatel: VWR
VWR®
664-0230EA 25690 CZK
664-0230 664-0228 664-0229 664-0081 664-0082
VWR® DO 210/DO 210 M, Oxymetry, ruční
Meřiče elektrochemické Měřiče rozpušteného kyslíku
Tyto přesné přístroje měří rozpuštěný kyslík v% a ppm (mg/l) a teplotu. Vestavěný mikroprocesor ukládá, počítá a kompenzuje všechny parametry týkající se stanovení DO.
  • vodotěsné zařízení s třídou krytí IP 67, velký displej a snadno ovladatelné klávesy
  • automatická kompenzace teploty
  • paměť pro uložení a zobrazení posledních 50/250 sad naměřených dat
  • životnost baterie 1000 (DO210) nebo 500 (DO 210M) hodin; funkce automatického vypnutí (v případě nečinnosti delší než 30 minut)
  • rozpoznání odchylky elektrody; funkce automatického uzamčení a zmrazení naměřené hodnoty na displeji
Další funkce oxymetru DO 210 M:
rozšířená kapacita paměti (250 datových vět)
vodotěsný port USB pro přenos dat do počítače (není nutný žádný software)
hodiny reálného času pro uložená data
připomínka rekalibrace (volitelné od 0 do 60 dnů)
Záruka: 3 roky na přístroj a 6 měsíců na elektrody/sondy/kabely.
Informace pro objednávání: dodáváno v přepravním obale s čidlem s 1m nebo 4m kabelem, polarografickým senzorem a 6 šroubovacími membránami.