Tisk…
1-Naftol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11862.22 A11862.0E A11862.36
A11862.22EA 762 CZK
A11862.22 A11862.0E A11862.36
1-Naftol ≥99%
1-Naftol
Purity: 99% CAS No.: 90-15-3 Molecular Formula: C10H8O Formula Weight: 144.17 Flash Point: 125°(257°F) Odour: schwach, phenolartig Boiling Point: 278-280° Solubility: Soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether Beilstein Reference: 1817321 Merck Reference: 14,6383 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003930
Vzorec: C₁₀H₈O
Bod varu: 278…280 °C
Bod tání: 95…97 °C
Hustota: 1,28
Bod vzplanutí: 125 °C (257 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003930
CAS číslo: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6383