Tisk…
1-Naftol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128191000 128195000 128190025
ACRO128191000EA 949 CZK
ACRO128191000 ACRO128195000 ACRO128190025
1-Naftol 99+%
1-Naftol
Vzorec: C₁₀H₈O
Bod varu: 278…280 °C (760 mmHg)
Bod tání: 95…97 °C
Hustota: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003930
CAS číslo: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 97 °C
GC ≥99.0 %