Tisk…
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14095.03 A14095.06 A14095.14
A14095.03EA 2440 CZK
A14095.03 A14095.06 A14095.14
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
1,4-Dimethoxynaphthalene
Purity: 96% CAS No.: 10075-62-4 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: 84-85° Beilstein Reference: 2048082
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188.23
Bod tání: 84…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052378
CAS číslo: 10075-62-4
EINECS: 233-209-2