Tisk…
1,5-Dinitronaphthalene 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13869.14 A13869.22
A13869.14EA 862 CZK
A13869.14 A13869.22
1,5-Dinitronaphthalene 97
1,5-Dinitronaphthalene
Purity: 97+% CAS No.: 605-71-0 Molecular Formula: C10H6N2O4 Formula Weight: 218.17 Odour: Odourless Melting Point: 214-218° Beilstein Reference: 527184 MDL No.: MFCD00003916
Vzorec: C₁₀H₆N₂O₄
MW: 218.17
Bod varu: 390
Bod tání: 214…218 °C
Hustota: 1.586
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003916
CAS číslo: 605-71-0
EINECS: 210-095-2