Tisk…
1-Iodonaphthalene 97.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
218420100 218420500
ACRO218420100EA 2230 CZK
ACRO218420100 ACRO218420500
1-Iodonaphthalene 97.5%
1-Iodonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇I
Bod varu: 302…305 °C (760 mmHg)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,74 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003876
CAS číslo: 90-14-2
EINECS: 201-968-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %