1-Fluoronaphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18378.06
A18378.14
A18378.22
A18378.06EA
1410
CZK
A18378.06
A18378.14
A18378.22
1-Fluoronaphthalene ≥98%
1-Fluoronaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 321-38-0
Molecular Formula: C10H7F
Formula Weight: 146.17
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5930
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1906413
MDL No.: MFCD00003873
Vzorec:
C₁₀H₇F Bod varu: 215…217 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 1,331 Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003873 CAS číslo: 321-38-0 EINECS: 206-287-0 |