Tisk…
2-Chloronaphthalene
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM20050.01 CILDLM20050.1
PROOCILDLM20050.01EA 19900 CZK
PROOCILDLM20050.01 PROOCILDLM20050.1
2-Chloronaphthalene
2-Chloronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Bod varu: 256 °C (1013 hPa)
Bod tání: 59,5 °C
Hustota: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00035731
CAS číslo: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 13,02169