Tisk…
2-Chloronaphthalene 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
404840050 404840250
ACRO404840050EA 5230 CZK
ACRO404840050 ACRO404840250
2-Chloronaphthalene 99%
2-Chloronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Bod varu: 256 °C (760 mmHg)
Bod tání: 57…60 °C
Hustota: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Bod vzplanutí: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035731
CAS číslo: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 13,02169
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %