Tisk…
1-chlornaftalen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
25320-250ML-F 25320-1L-F
SIAL25320-250ML-FEA 2180 CZK
SIAL25320-250ML-F SIAL25320-1L-F
1-chlornaftalen, Sigma-Aldrich®
1-chlornaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Bod varu: 263 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2,5 °C
Hustota: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003874
CAS číslo: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02168