Tisk…

1-chlornaftalen tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, technická kvalita

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene

A15029.0B A15029.18 A15029.30
A15029.0BEA 8450 CZK
A15029.0B A15029.18 A15029.30
1-chlornaftalen tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, technická kvalita
1-chlornaftalen

Purity: 85% CAS No.: 90-13-1 Molecular Formula: C10H7Cl Formula Weight: 162.62 Flash Point: 121°(249°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: ca -8° Boiling Point: 259° Beilstein Reference: 970836 Merck Reference: 14,2149 MDL No.: MFCD00003874

Vzorec: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Bod varu: 259 °C
Bod tání: ∼–8 °C
Hustota: 1,194
Bod vzplanutí: 121 °C (249 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003874
CAS číslo: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2149

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR