Tisk…
1-chlornaftalen 85% remainder 2-Chloronaphthalene, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
180970010 180971000 180970025
ACRO180970010EA 3940 CZK
ACRO180970010 ACRO180971000 ACRO180970025
1-chlornaftalen 85% remainder 2-Chloronaphthalene, technická kvalita
1-chlornaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Bod varu: 259 °C (760 mmHg)
Bod tání: –2,5 °C
Hustota: 1,194 g/cm³
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003874
CAS číslo: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02168
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥93 %