1,4-Naphthalenedicarboxylic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L20249.14
L20249.22
L20249.14EA
2600
CZK
L20249.14
L20249.22
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid 98+%
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 605-70-9
Molecular Formula: C12H8O4
Formula Weight: 216.19
Melting Point: 321-325°
Beilstein Reference: 2051255
Vzorec:
C₁₂H₈O₄ Bod tání: 321…325 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014312 CAS číslo: 605-70-9 EINECS: 210-094-7 |