Tisk…
2-Naphthaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: β-Naphthaldehyde
B25157.06 B25157.14 B25157.22
B25157.06EA 1140 CZK
B25157.06 B25157.14 B25157.22
2-Naphthaldehyde ≥98%
2-Naphthaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 66-99-9 Molecular Formula: C11H8O Formula Weight: 156.18 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 160°/19mm MDL No.: MFCD00004094
Vzorec: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Bod varu: 160 °C (19 mmHg)
Bod tání: 59…62 °C
Hustota: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004094
CAS číslo: 66-99-9
EINECS: 200-640-2