Tisk…
2-Naphthaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: β-Naphthaldehyde
128100250 128100050 128101000
ACRO128100250EA 4010 CZK
ACRO128100250 ACRO128100050 ACRO128101000
2-Naphthaldehyde 98%
2-Naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Bod varu: 160 °C (19 mmHg)
Bod tání: 58…62 °C
Hustota: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004094
CAS číslo: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %