Tisk…
1-Naphthaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15610.0B A15610.18 A15610.30
A15610.0BEA 16990 CZK
A15610.0B A15610.18 A15610.30
1-Naphthaldehyde ≥97%
1-Naphthaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 66-77-3 Molecular Formula: C11H8O Formula Weight: 156.18 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.6530 Odour: Pungent Melting Point: 1-2° Boiling Point: 160-161°/15mm Beilstein Reference: 386082 MDL No.: MFCD00004003
Vzorec: C₁₁H₈O
Bod varu: 160…161 °C (15 mmHg)
Bod tání: 1…2 °C
Hustota: 1,148
Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004003
CAS číslo: 66-77-3
EINECS: 200-633-4