Tisk…
1-Naphthaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: α-Naphthaldehyde
128091000 128095000 128090025
ACRO128091000EA 2940 CZK
ACRO128091000 ACRO128095000 ACRO128090025
1-Naphthaldehyde 95%
1-Naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Bod varu: 160…161 °C (15 mmHg)
Bod tání: 1…2 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004003
CAS číslo: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6500 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %