2-Bromonaphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15300.06
A15300.14
A15300.22
A15300.06EA
1140
CZK
A15300.06
A15300.14
A15300.22
2-Bromonaphthalene ≥98%
2-Bromonaphthalene
Purity: 98+%
CAS No.: 580-13-2
Molecular Formula: C10H7Br
Formula Weight: 207.08
Flash Point: 112°(233°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 281-282°
Beilstein Reference: 1858110
Merck Reference: 14,1426
MDL No.: MFCD00004051
Vzorec:
C₁₀H₇Br Bod varu: 281…282 °C Bod tání: 53…57 °C Hustota: 1,605 Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004051 CAS číslo: 580-13-2 EINECS: 209-452-5 Merck Index: 14,1426 |