1-Bromnaftalen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
α-Bromonaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
B73104-5G
B73104-100G
B73104-500G
SIALB73104-5GEA
1030
CZK
SIALB73104-5G
SIALB73104-100G
SIALB73104-500G
1-Bromnaftalen, Sigma-Aldrich®
1-Bromnaftalen
Vzorec:
C₁₀H₇Br Bod varu: 280 °C (1013 hPa) Bod tání: 0…6 °C Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003868 CAS číslo: 90-11-9 EINECS: 201-965-2 Merck Index: 13,01410 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...