Tisk…
1-Bromnaftalen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: α-Bromonaphthalene
17640-100ML 17640-500ML
SIAL17640-100MLEA 1780 CZK
SIAL17640-100ML SIAL17640-500ML
1-Bromnaftalen, Sigma-Aldrich®
1-Bromnaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Br
MW: 207.07
Bod varu: 280
Bod tání: 0…6 °C
Hustota: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 66
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003868
CAS číslo: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM