1-Bromnaftalen ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
α-Bromonaphthalene
A14122.30
A14122.0B
A14122.18
A14122.30EA
2170
CZK
A14122.30
A14122.0B
A14122.18
1-Bromnaftalen ≥97%
1-Bromnaftalen
Purity: 97%
CAS No.: 90-11-9
Molecular Formula: C10H7Br
Formula Weight: 207.08
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₇Br MW: 207.07 Bod varu: 279…281 °C Bod tání: –2…+0 °C Hustota: 1.485 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003868 CAS číslo: 90-11-9 EINECS: 201-965-2 Merck Index: 13,01410 |