Tisk…
1-Bromnaftalen 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
107151000 107155000 107150025
ACRO107151000EA 1850 CZK
ACRO107151000 ACRO107155000 ACRO107150025
1-Bromnaftalen 96%
1-Bromnaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Br
Bod varu: 279…281 °C (760 mmHg)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,489 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003868
CAS číslo: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589 nm)
GC ≤2.5 % 2-Bromonaphthalene