Tisk…
1,4-Dibromonaphthalene 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
406500050 406500250
ACRO406500050EA 4310 CZK
ACRO406500050 ACRO406500250
1,4-Dibromonaphthalene 98+%
1,4-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041823
CAS číslo: 83-53-4
EINECS: 201-484-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %