Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
31112.18
31112.09
31112.18EA
30100
CZK
31112.18
31112.09
Iron selenide ≥99.9% (metals basis)
Iron selenide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1310-32-3
Molecular Formula: FeSe
Formula Weight: 134.81
Physical Form: -40 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00016085
Vzorec:
FeSe Bod tání: 965 °C Hustota: 4,72 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016085 CAS číslo: 1310-32-3 EINECS: 215-177-1 UN: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,04103 |