Tisk…
Kyselina osmiová 99.9+% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
191180010 191181000 191182500 191185000 191180050
ACRO191180010EA 10370 CZK
ACRO191180010 ACRO191181000 ACRO191182500 ACRO191185000 ACRO191180050
Kyselina osmiová 99.9+% (trace metals basis)
Kyselina osmiová
Vzorec: O₄Os
MW: 254.23
Bod varu: 130 °C (760 mmHg)
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011150
CAS číslo: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,06962
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystals
Melting point 40 to 42°C
Heavy metals ≤0.005 %
Solubility Passes test
Purity ≥99.90 % (Metal purity)
Non-volatile matter ≤0.2 %
Osmium (Os) 74.2 to 75.4 %
Ruthenium (Ru) ≤0.01 %