Tisk…
Manganese(II) telluride ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Manganese telluride
36389.09 36389.03
36389.09EA 13700 CZK
36389.09 36389.03
Manganese(II) telluride ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) telluride
Purity: 99.9% CAS No.: 12032-88-1 Molecular Formula: MnTe + small amount MnTe2 Formula Weight: 182.54 Physical Form: 10mm & Down Lump Appearance: Dark grey MDL No.: MFCD00049487
Vzorec: MnTe
MW: 182,54 g/mol
Bod tání: 1150 °C
Hustota: 6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049487
CAS číslo: 12032-88-1
EINECS: 234-782-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Total Metal Impurities 0,1% max.