Rhenium pentachloride ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43294.09
43294.04
43294.09EA
48590
CZK
43294.09
43294.04
Rhenium pentachloride ≥99.9% (metals basis)
Rhenium pentachloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13596-35-5
Molecular Formula: ReCl5
Formula Weight: 363.47
Physical Form: -50 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011197
Vzorec:
Cl₅Re Bod tání: Dec. Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011197 CAS číslo: 13596-35-5 EINECS: 237-042-6 |