Molybdenum diselenide ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
13112.06
13112.14
13112.06EA
3210
CZK
13112.06
13112.14
Molybdenum diselenide ≥99.9% (metals basis)
Molybdenum diselenide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12058-18-3
Molecular Formula: MoSe2
Formula Weight: 253.87
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014216
Vzorec:
MoSe₂ Bod tání: >1200 °C Hustota: 6 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014216 CAS číslo: 12058-18-3 EINECS: 235-027-9 UN: 3077 ADR: 9,III |